Documenti fondamentali
NAU0005L30EP5
Millipore
Gruppo sacca Mobius® Silver con porte sull′estremità
5L Standard PureFlex
Sinonimo/i:
Sacca Mobius® con porte sull’estremità, Silver, 5 L PureFlex standard
Scegli un formato
5 EA
597,00 €
597,00 €
Disponibile per la spedizione il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
597,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
597,00 €
Disponibile per la spedizione il22 aprile 2025Dettagli
Materiali
PureFlex film (with hanger and support rod)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parametri
5 L sample volume
Lunghezza
37.6 cm (14.8 in.)
Larghezza
33.2 cm (13.1 in.)
Raccordi
female Luer outlet fitting (with cap)
Componenti
Silicone trattato al platino, DI 3/8 in x DE 5/8 in, lunghezza 18 in con tecnologia NovaSeal
Tubo C-Flex 374, DI 3/8 in x DE 5/8 in, lunghezza 18 in
Silicone trattato al platino, DI 1/4 in x DE 1/2 in, lunghezza 18 in
Morsetto a pinza per tubo
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.