Documenti fondamentali
DRUM0200L01
Millipore
Mobius® Polyethylene Drum
200L used with 3D bag assembly
Sinonimo/i:
Mobius® Polyethylene Drum, 200 L
Scegli un formato
1 EA
435,00 €
435,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
435,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
435,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Parametri
200 L sample volume
Diametro
56.90 cm (22.40 in.)
Peso
9.98 kg (22 lb)
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany