Documenti fondamentali
MXRCTRLB2K2
Millipore
Scatola di controllo, Power MIX 1000/2000, 230V
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Ingresso CA/CC
230 V, 50 Hz, 10 A
230 V
Livello qualitativo
Materiali
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parametri
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Peso
22 lb (9.5 kg)
Compatibilità
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Temperatura di conservazione
10-30°C
Specifiche
Conforme CE, UL
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany