MABT1438
Anti-HYAL1 Antibody, clone 1D10
Scegli un formato
146,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
146,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D10, monoclonal
PM
calculated mol wt 48.37 kDa
observed mol wt ~52 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human, mouse, hamster
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HYAL1(3373)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Hyaluronidase-1 in Mouse kidney tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected HYAL1 in Mouse liver tissue lysate.
Western Blot using KO lysates: A 1:500 dilution from a representative lot detected HYAL1 in lysate from wild-type liver tissue, but not in mouse liver with HYAL1 knockout. (Data courtesy of Dr. Barbara Triggs-Raine, Ph.D., University of Manitoba, Canada).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HYAL1 in Western Blotting application. (Shuttleworth, T., et al. (2002). J Biol Chem. 277(25):23008-18; Martin, D.C., et al. (2008). Hum Mol Genet. 17(13):1904-15; Hemming, R., et al. (2008). Glycobiology. 18(4):280-9; Puissant, E., et al. (2014). Traffic. 15(5):500-15).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected HYAL1 in Immunohistochemistry application. (de Sa, V.K., et al. (2015). Braz J Med Biol Res. 48(11):1039-47).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1