Documenti fondamentali
MABN140
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN (rabbit monoclonal) Antibody, clone 27-4
clone 27-4, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-NeuN di coniglio
Scegli un formato
100 μL
505,00 €
505,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
505,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
505,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
27-4, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
Descrizione generale
NeuN è una RNA binding protein appartenente alla famiglia Fox-1, una famiglia di proteine conservate evolutivamente. E′ implicata principalmente nello splicing dell'RNA. Si trova esclusivamente nei nuclei delle cellule neuronali, ed è stata trovata nella maggior parte dei tipi cellulari neuronali del SNC e del SNP di tutti i vertebrati testati. La distribuzione della proteina NeuN è apparentemente limitata ai nuclei dei neuroni, ai corpi cellulari e ad alcuni processi neuronali prossimali, sia nel cervello fetale che in quello adulto. In alcuni tipi di neuroni NeuN può non essere rilevabile in tutte le cellule o può esserlo solo in determinate finestre temporali. Infatti la proteina compare per la prima volta all′analisi immunoistochimica in fasi dello sviluppo che corrispondono all′uscita del neurone dal ciclo cellulare e/o all'inizio della sua differenziazione terminale. L'immunoreattività nel tubo neurale del topo appare intorno a E9,5 e si estende a tutto il sistema nervoso in via di sviluppo entro E12,5. L′intensa colorazione nucleare suggerisce una funzione regolatrice a livello del nucleo, non esistono invece prove che attestino una funzione nel citoplasma distale, la proteina potrebbe essere semplicemente sintetizzata nel citoplasma per essere poi trasportata nel nucleo. In immunoblot non è stata trovata alcuna differenza tra la proteina isolata dai nuclei rispetto a quella ottenuta da estratto totale di cervello.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente a NeuN di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rilevato NeuN in colture primarie di corteccia e ippocampo di ratto a E18.
Analisi di immunostochimica: una diluizione 1:400 di questo anticorpo ha rilevato NeuN in tessuti di cervelletto e ippocampo di topo.
L'anticorpo anti-NeuN (monoclonale di coniglio), clone 27-4, rileva i livelli di NeuN. L′uso è stato validato e riportato in letteratura per applicazioni di ICC, Western Blot e IHC.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Testato in Western blot su estratto nucleare di cervello di topo.
Western blot: una diluizione 1:2.000 di questo anticorpo ha rilevato NeuN in 10 µg di estratto nucleare di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
~46/48 kDa osservato
Stato fisico
Formato: purificato
IgG monoclonali di coniglio purificate in tampone contenente tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Estratti nucleari di cervello di topo
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rahul Agrawal et al.
JCI insight, 4(20) (2019-10-18)
It is proposed that the impaired sympathoadrenal response to hypoglycemia induced by recurrent insulin-induced hypoglycemia (RH) is an adaptive phenomenon induced by specific changes in microRNA expression in the ventromedial hypothalamus (VMH). To test this hypothesis, genome-wide microRNAomic profiling of
Michael D Scofield et al.
Biological psychiatry, 78(7), 441-451 (2015-04-12)
Glial cells of the central nervous system directly influence neuronal activity by releasing neuroactive small molecules, including glutamate. Long-lasting cocaine-induced reductions in extracellular glutamate in the nucleus accumbens core (NAcore) affect synaptic plasticity responsible for relapse vulnerability. We transduced NAcore
Heui C Lee et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 513-513 (2017-09-30)
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a frequently used polymer for neural implants due to its biocompatible property. As a follow-up to our recent study that used PEG for stiffening flexible neural probes, we have evaluated the biological implications of using devices
Hongyu Pan et al.
Stem cell reports, 7(4), 707-718 (2016-10-04)
Adult hippocampal neurogenesis was impaired in several Alzheimer's disease models overexpressing mutant human amyloid precursor protein (hAPP). However, the effects of wild-type hAPP on adult neurogenesis and whether the impaired adult hippocampal neurogenesis was caused by amyloid β (Aβ) or
Aran Groves et al.
eNeuro, 5(5) (2018-09-27)
Astrocytes have prominent roles in central nervous system (CNS) function and disease, with subpopulations defined primarily by morphologies and molecular markers often determined in cell culture. Here, we identify an in vivo astrocyte subpopulation termed immediate-early astrocytes (ieAstrocytes) that is