Documenti fondamentali
ABN90P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NeuN purificato
from guinea pig, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
NEUronal Nuclei, clone A60, NeuN
Scegli un formato
100 μL
534,00 €
534,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
534,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
534,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
L′anticorpo ABN90P è una versione policlonale fatta in cavia dell'anticorpo anti-NeuN clone A60 (MAB377), un anticorpo monoclonale murino ampiamente caratterizzato e descritto che riconosce specificamente NeuN, una proteina legante il DNA neurone-specifica presente nella maggior parte dei tipi cellulari neuronali del SNC e del PNS di tutti i vertebrati testati. La distribuzione della proteina NeuN, sia nel cervello fetale che in quello adulto, interessa i nuclei, i corpi cellulari e alcuni processi neuronali prossimali; non tutti i tipi di neuroni vengono però riconosciuti da NeuN ad età diverse: non lo sono ad esempio le cellule retiniche INL, le cellule Cajal-Retzius, le cellule di Purkinje, i neuroni del nucleo dentato e del nucleo olivare inferiore e le cellule dei gangli del sistema nervoso simpatico. Infatti la proteina compare per la prima volta all′analisi immunoistochimica in fasi dello sviluppo che corrispondono all′uscita del neurone dal ciclo cellulare e/o all'inizio della sua differenziazione terminale. L'immunoreattività nel tubo neurale del topo appare intorno a E9,5 e si estende a tutto il sistema nervoso in via di sviluppo entro E12,5. L′intensa colorazione nucleare suggerisce una possibile funzione di regolazione a livello nucleare. In immunoblot non è stata trovata alcuna differenza tra la proteina isolata dai nuclei rispetto a quella ottenuta da estratto totale di cervello.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la regione N-terminale della proteina NeuN.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Proteina ricombinante marcata con tag GST e corrispondente alla regione N-terminale di NeuN di topo.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione di 1:1.000 da un lotto rappresentativo ha rilevato NeuN nel tessuto della corteccia frontale di topo.
Immunoistochimica: una diluizione 1:1.000 - 1:2.000 da un lotto rappresentativo ha rilevato NeuN in cellule di corteccia di ratto a E18.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-NeuN purificato è validato per il rilevamento di NeuN in analisi di Western blotting, ICC, IHC(P) .
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Testato in Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo a E16.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato NeuN in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo a E16.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~48 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale di cavia purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità con l′antigene
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di cervello di topo a E16
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Dianne E Lee et al.
Molecular imaging, 13 (2014-09-25)
The dopaminergic system is especially vulnerable to the effects of human immunodeficiency virus (HIV) infection, rendering dopaminergic deficits early surrogate markers of HIV-associated neuropathology. We quantified dopamine D2/3 receptors in young HIV-1 transgenic (Tg) (n  =  6) and age-matched control
Loïc J Chareyron et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(50), 14420-14425 (2016-12-03)
A large population of immature neurons is present in the ventromedial portion of the adult primate amygdala, a region that receives substantial direct projections from the hippocampal formation. Here, we show the effects of neonatal (n = 8) and adult
Zachary J Taylor et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 36(8), 1357-1373 (2015-12-15)
Small cerebral infarcts, i.e. microinfarcts, are common in the aging brain and linked to vascular cognitive impairment. However, little is known about the acute growth of these minute lesions and their effect on blood flow in surrounding tissues. We modeled
Victoria E von Saucken et al.
Neurobiology of disease, 145, 105072-105072 (2020-09-06)
Genetic studies identified mutations in several immune-related genes that confer increased risk for developing Alzheimer's disease (AD), suggesting a key role for microglia in AD pathology. Microglia are recruited to and actively modulate the local toxicity of amyloid plaques in
Giulia Fragola et al.
Nature communications, 11(1), 1962-1962 (2020-04-25)
Topoisomerase 1 (TOP1) relieves torsional stress in DNA during transcription and facilitates the expression of long (>100 kb) genes, many of which are important for neuronal functions. To evaluate how loss of Top1 affected neurons in vivo, we conditionally deleted (cKO)