ABN90
Anti-NeuN Antibody
serum, from guinea pig
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Descrizione generale
Applicazioni
- Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected NeuN in mouse cerebral cortex and hippocampus brain tissue sections.
- Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NeuN in rat E18 cortical cells.
- Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1