MAB5406
Anti-GAD67 Antibody, clone 1G10.2
clone 1G10.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Glutamate Decarboxylase 67kDa Isoform, Glutamate Decarboxylase 1, Glutamic acid decarboxylase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G10.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAD1(2571)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Neurotrasmettitori & recettori
Marcatori neuronali & gliali
Immunoistochimica su tessuti di topo e di ratto fissati in paraformaldeide al 4%: 1: 1.000- 1: 5.000. L'anticorpo ha funzionato bene anche su tessuto umano fissato per 10 minuti in PFA al 4% a 4°C o etanolo al 100% a +20°C o acetone al 100% -20°C, con diluizioni 1:2.500-1:5.000.
Per il rilevamento della GAD67 è disponibile anche l′anticorpo policlonale AB5992.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′utente.
Qualità
Analisi immunoistochimica (paraffina):
Pattern di colorazione e morfologia rappresentativi di GAD67 nella corteccia somatosensoriale primaria, campo dei barili della corteccia cerebrale di topo. Tutti i punti marroni corrispondono a neuroni della lamina VI a. Non è stato necessario effettuare il recupero dell'epitopo. Questo lotto dell'anticorpo è stato diluito 1:500, utilizzando IHC Select Detection con HRP-DAB.
Pattern ottimale della colorazione/morfologia di GAD67: cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
lisato di cellule SKNSH (neuroblastoma umano), corteccia cerebrale di topo.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2