MAB329
Anti-Synaptophysin Antibody, clone SP15
ascites fluid, clone SP15, Chemicon®
Sinonimo/i:
Major Synaptic Vesicle Protein p38
Scegli un formato
534,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
534,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP15, monoclonal
Reattività contro le specie
pig, rat, hamster, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYP(6855)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Formalin fixed (fixed <4 weeks), paraffin embedded
Frozen
4% Paraformaldehyde
Western blotting at 1:2,500-1:10,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1