Documenti fondamentali
MAB1596
Sigma-Aldrich
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6G6-1C9
Sinonimo/i:
PSD-95
Scegli un formato
100 μG
684,00 €
684,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1257
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
684,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
684,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1257
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-PSD-95 (Post Synaptic Density Protein 95), clone 6G6-1C9, clone 6G6-1C9, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G6-1C9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Dlg4(100137840)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
Descrizione generale
PSD-95 fa parte di un complesso multiproteico circoscritto alla membrana post-sinaptica. Si ritiene induca il clustering del recettore per l′NMDA sulla membrana post-sinaptica. La sua espressione circoscritta lo rende un marcatore eccellente per le regioni della membrana post-sinaptica dei neuroni.
Specificità
Non sono state testate altre specie.
Reagisce con una proteina di ~100 kDa, corrispondente al peso molecolare apparente di PSD-95, su immunoblot da SDS-PAGE di campioni di ratto, topo e bovino. Si osserva anche una banda a peso molecolare leggermente superiore. Negli estratti di tessuto cerebrale di ratto e di topo è presente anche una banda a ~75 kDa.
Immunogeno
PSD-95 ricombinante di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica:
immagine rappresentativa ottenuta con un precedente lotto di questo anticorpo.
Analisi in microscopia confocale in fluorescenza di cellule PC12 utilizzando l′anticorpo monoclonale di topo MAb1596 (rosso). I filamenti di actina sono stati marcati con Alexa Fluor 488-Falloidina (verde). Il nucleo è stato colorato con DAPI (blu). Positività di colorazione della membrana.
Immunocitochimica:
12,5 µg/mL
Western blotting:
1-5 μg/mL (ECL) su lisato di cervello di ratto (20 μg).
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-PSD-95 (Post Synaptic Density Protein 95), clone 6G6-1C9, rileva il livello di questa proteina ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso nei saggi di IC, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Sinapsi & biologia delle sinapsi
Qualità
Valutata di routine in saggi di immunocitochimica.
Descrizione del bersaglio
~100 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1066
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobulina purificata. Liquido in PBS, pH 7,2, con glicerolo 50% e azoturo di sodio 0,09%.
Per il metodo di purificazione vedere la scheda tecnica.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi a -20 °C in aliquote non diluite dalla data di ricevimento. Non conservare a temperature inferiori a -20°C.
Raccomandazioni per la manipolazione: dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale di ratto e di topo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Ribbon synapse plasticity in the cochleae of Guinea pigs after noise-induced silent damage.
Shi, L; Liu, L; He, T; Guo, X; Yu, Z; Yin, S; Wang, J
Testing null
Ping He et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(1), 334-345 (2011-10-11)
The distribution of postsynaptic glutamate receptors has been shown to be regulated by proimmunocytokine tumor necrosis factor α (TNF-α) signaling. The role of TNF-α receptor subtypes in mediating glutamate receptor expression, trafficking, and function still remains unclear. Here, we report
April P Neal et al.
Neurotoxicology, 32(2), 281-289 (2011-01-05)
N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) ontogeny and subunit expression are altered during developmental lead (Pb²+) exposure. However, it is unknown whether these changes occur at the synaptic or cellular level. Synaptic and extra-synaptic NMDARs have distinct cellular roles, thus, the effects of
Telencephalic neurons monosynaptically link brainstem and forebrain premotor networks necessary for song.
Roberts, TF; Klein, ME; Kubke, MF; Wild, JM; Mooney, R
The Journal of Neuroscience null
Tianyun Zhao et al.
Scientific reports, 6, 26865-26865 (2016-05-27)
Ketamine is commonly used for anesthesia and as a recreational drug. In pregnant users, a potential neurotoxicity in offspring has been noted. Our previous work demonstrated that ketamine exposure of pregnant rats induces affective disorders and cognitive impairments in offspring.