Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 73,30 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 254,00 € |
Informazioni su questo articolo
73,30 €
Nome del prodotto
Spironolactone, 97.0-103.0%
Quality Segment
assay
97.0-103.0%
mp
207-208 °C (lit.)
solubility
chloroform: complete 50 mg/ml, clear, faintly yellow
SMILES string
CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
InChI
1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
InChI key
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Gene Information
human ... HSD17B1(3292), NR3C2(4306)
rat ... Ar(24208)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 97.0-103.0% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| solubility chloroform: complete 50 mg/ml, clear, faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 207-208 °C (lit.) | mp 207-208 °C (lit.) | mp 207-208 °C (lit.) | mp 207-208 °C (lit.) |
| Gene Information human ... HSD17B1(3292), NR3C2(4306) | Gene Information human ... NR3C2(4306) | Gene Information human ... NR3C2(4306) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spironolactone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?