Documenti fondamentali
IT5SP0007
Millipore
IT5 Accessory, TTU Int′l Power Cable
Scegli un formato
1 EA
94,00 €
94,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
94,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
94,00 €
A magazzinoDettagli
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
1 in.
25 mm
Larghezza
1 in.
Spessore
12 in.
Peso
8 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany