Documenti
IT5SP0006
Millipore
Tappo di chiusura TC da 1,5” per connettore maschio Staubli
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
0.5 in.
13 mm
Larghezza
1 in.
depth
3 in.
Peso
8 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany