Documenti fondamentali
IT5SP0015
Millipore
IT5 Inline Pneumatic Filter Assy
Scegli un formato
1 EA
47,00 €
47,00 €
Spedizione prevista il11 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
47,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
47,00 €
Spedizione prevista il11 giugno 2025Dettagli
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Altezza
1 in.
25 mm
Larghezza
1 in.
Spessore
3 in.
Peso
16 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany