XIT4TPRTP3
Carta termica Integritest
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
3 in.
76 mm
Larghezza
2 in.
depth
10 in.
Peso
16 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany