Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 filters | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 623,00 € |
Informazioni su questo articolo
623,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Application
- Microscopia a luce riflessa
- Analisi SEM
- Analisi gravimetriche
- Monitoraggio dell′aria
- Monitoraggio dell′amianto
- Analisi delle microplastiche
- Acqua di grado analitico per microplastiche
Features and Benefits
- La capacità di ritenzione delle particelle delle membrane Isopore™ facilita il conteggio e l′analisi.
- Le membrane presentano una ridotta interferenza dello sfondo.
- Non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo di analisi del campione.
- Materiale traslucido.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| parameter 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
| pore size 0.8 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 0.6 μm pore size, 5-20 % porosity |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,8 μm