Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 filters | Spedizione prevista per OGGIdaMerck Life Science S.r.l. | 524,00 € |
Informazioni su questo articolo
524,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
4%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore .
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Application
- Monitoraggio dell′aria
- Monitoraggio delle particelle
- Rimozione di particelle
- Saggi biologici
- Microplastiche
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic |
| diam. 142 mm | diam. 90 mm | diam. 47 mm | diam. 142 mm |
| manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 82 % porosity, 0.8 μm pore size | pore size 74 % porosity, 0.1 μm pore size |
| parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 190 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 190 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 75 °C max. temp., 0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate |
| material white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in MCE, pori da 0,8 μm
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Avvertenze di sicurezza
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
9036-19-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?