This product may be reconstituted in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL, do not vortex. For long-term storage, we recommend that the stock solution be further diluted in a buffer containing 0.1% BSA or a similar carrier protein. Store in working aliquots at -20°C to -80°C, and avoid repeated freeze/thaw cycles.
GF168
BMP-6 Protein, Human Recombinant
The Bone Morphogenetic Protein 6 also known as Vgr-1 protein, is one of at least 15 structurally & functionally related BMPs which are members of the TGF-β superfamily.
Sinonimo/i:
Bone Morphogenetic Protein 6, BMP6, VRR-1, VG-1-related protein
Scegli un formato
384,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
384,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Specificità
None
Applicazioni
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
-
How to reconstitute the BMP-6, Human Recombinant GF168?
1 risposta-