The conversion for Insulin is 1 uU/mL = 35 pg/mL.
EZHI
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Insulin
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Human Insulin ELISA, This Human Insulin ELISA is used to measure & quantify insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 76-103%
linearity: 96-112%
standard curve range: 2-200 μU/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
I clienti hanno visto anche
-
What is the conversion rate for Insulin from uU/mL to pg/mL?
1 risposta-