EZRMI
Rat/Mouse Insulin ELISA Kit
measures and quantifies insulin levels in 10 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Insulin
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Insulina di ratto/topo per ELISA, This Rat/Mouse Insulin ELISA is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse, rat
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-102%
linearity: 79-133%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Categoria di ricerca: metabolismo
Sottocategoria di ricerca: obesità/malattie metaboliche
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials