Documenti fondamentali
EZHTNFA-150K
Millipore
Human TNF-α ELISA Kit
detects TNF-α in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinonimo/i:
Human TNF-A ELISA, TNF-A ELISA, TNF-Alpha, Tumour Necrosis Factor Alpha ELISA
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Kit ELISA Conferma® per la determinazione del TNF-α umano, kit sufficient for 96 wells
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 89-113%
(Serum, 101%)
linearity: 98-110%
(Plasma, 103%)
recovery range: 81-111%
(Plasma, 97%)
recovery range: 85-105%
(Serum,95%)
inter-assay cv: ≤7%
intra-assay cv: ≤3%
sensitivity: 1.65 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il TNF-α è un biomarcatore centrale per gli studi sull′infiammazione, considerato un fattore determinante in numerose patologie e processi patologici. Il saggio ELISA Conferma® per la determinazione del TNF-α si avvale di reagenti critici estremamente caratterizzati, sottoposti ad analisi LC-MS, RPLC-UV-MS e risonanza plasmonica di superficie (SPR) per garantire un′elevata similarità e una relazione mAb / Standard stabile. Per assicurare prestazioni robuste a ogni kit finito indipendentemente dal lotto di produzione, ogni saggio viene ulteriormente controllato con standard di riferimento ricombinanti e una libreria di campioni. Informazioni dettagliate sono disponibili nel report Protocol & Assay Verification.
Categoria di ricerca: infiammazione
Sottocategoria di ricerca:
malattia di Alzheimer
invecchiamento
infiammazione
malattie neurodegenerative
malattie metaboliche
sepsi e malattie virali
malattie cardiovascolari
Specificità
Questo saggio è stato testato per quanto riguarda la reattività crociata con altre citochine umane come IL-1a, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-17A, CCL3, CCL4, MCP-1, TNFα, GMCSF, VEGF. Non è stata rilevata reattività crociata con nessuno di questi analiti.
Applicazioni
Per la determinazione del TNF-α mediante saggio ELISA in siero e plasma umani.
Caratteristiche e vantaggi
Saggio ELISA a cattura Sottoposto a verifiche avanzate. Sufficiente per 37 campioni in doppio, con curva standard a 6 punti, 3 Controlli della Qualità e un bianco.
Note legali
CONFERMA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
Protocolli
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
Contenuto correlato
Scoprite i nostri saggi immunologici per lo studio delle citochine coinvolte nei processi neuroimmunologici e nella neuroinfiammazione e per la determinazione dei biomarcatori di malattie neurodegenerative.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.