Documenti fondamentali
EX0281
Supelco
Ethanol Solution
70% W/V
Sinonimo/i:
alcohol
About This Item
Codice UNSPSC:
12352104
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
Ethanol, 70 % (w/v)
Water, 28-32 % (v/v)
Colore
colorless
Temp. transizione
flash point 10.6 °C
Densità
0.8750-0.8850  g/mL at 20 °C
Formato
mixture
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Applicazioni
Ethanol Solution 70% W/V (in H2O) can be used as:,·      
  • An extraction solvent for the extraction of phenolic compounds.
  • A dehydrating reagent in tissue processing protocol.
Risultati analitici
ColorColorlessDenatured alcohol content68-72% by volDensity at 20°C0.8750-0.8850g/mLFormClear liquidWater content28-32% by vol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
10.6 °C