Documenti fondamentali
470198
Sigma-Aldrich
2-(Isopropylamino)ethanol
70%
Sinonimo/i:
N-Isopropylethanolamine
Scegli un formato
250 ML
36,40 €
1 L
80,50 €
36,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
36,40 €
1 L
80,50 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHNHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Beilstein:
1633453
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
36,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
70%
Impurezze
30% N-isopropyl-2,2′-iminodiethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
172 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)NCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(2)6-3-4-7/h5-7H,3-4H2,1-2H3
RILLZYSZSDGYGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-(Isopropylamino)ethanol is a secondary amine. The solubility of CO2 in aqueous solutions of 2-(isopropylamino)ethanol (IPAE) has been evaluated.[1]
Applicazioni
2-(Isopropylamino)ethanol may be used in the synthesis of heterocyclic N,O-acetals.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
L S Borman
In vitro, 18(2), 129-140 (1982-02-01)
The choline analog, N-isopropylethanolamine (IPE), inhibits the growth of both Chinese hamster ovary CHO-K1 and mouse L-M cells by two kinetically distinct mechanisms; I, a reversible and concentration-dependent reduction in the logarithmic population doubling rate and the saturation density of
Saba S, et al.
Journal of Chemical Education, 84, 1011-1011 (2007)
E Menegola et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 12(3), 371-374 (1998-06-17)
Previously, postcoital antifertility effects of a number of aminoalcohols, including 2-(isopropylamino)-ethanol, have been demonstrated in rodents. In this experiment, we compared the antifertility activity of 2-(isopropylamino)-ethanol to the following analogs: hydroxyethylpiperidine, hydroxyethylpiridine, hydroxyethylpirrolidine, and hydroxyethylpirrolidone. Female rats were gavaged on
CO2 solubility and species distribution in aqueous solutions of 2-(isopropylamino) ethanol and its structural isomers.
Yamada H, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 17, 99-105 (2013)