Documenti fondamentali
AB9354
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
Scegli un formato
500 μL
715,00 €
715,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1140
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μL
715,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
715,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1140
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-beta III tubulina, Chemicon®, from chicken
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descrizione generale
Le tubuline rappresentano i principali componenti del citoscheletro. Esse formano infatti i microtubuli che sono fondamentali per la struttura, la migrazione e la divisione cellulare oltre che per il traffico intracellulare. Esistono almeno tre tipi di tubuline: alfa, beta e gamma. Ognuna ha un peso molecolare di circa 55 kDa. I microtubuli sono grandi strutture (diametro 300 angstrom) composte da subunità di alfa e beta tubulina alternate. I composti in grado di bloccare la formazione dei microtubli, come il taxolo e gli alcaloidi della vinca, inibiscono la divisione cellulare e rappresentano degli efficaci agenti antitumorali. La β-tubulina di classe III è una componente dei microtubuli espressa esclusivamente nei neuroni per i quali rappresenta un marcatore specifico molto usato.
Specificità
Riconosce la beta III tubulina
Immunogeno
Epitopo: (simile all′antigene TuJ1)
Peptidi sintetici da Beta-III tubulina di uomo/ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica:
un lotto precedente è stato utilizzato in immunocitochimica con diluizione 1:1000 - 1:2000 su cellule fissate in paraformaldeide al 2%
Immunoistochimica:
un lotto precedente è stato utilizzato con diluizione 1:1000 - 1:2000 in immunoistochimica utilizzando tessuti fissati con paraformaldeide al 2%.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale
L′anticorpo anti-beta III tubulina rileva il livello di beta III tubulina. L′uso è stato riportato in letteratura e validato in IC, IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori gliali & neuronali
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Qualità
Testata di routine mediante Western blot su lisati di cervello di topo.
Western blot:
una diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato la BETA III TUBULINA in 10 μg di lisato di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
55 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1049
Stato fisico
IgY policlonali di pollo purificate per affinità. Forma liquida in PBS, pH 7,2 con azoturo di sodio allo 0,02%.
Per realizzare questo prodotto sono stati combinati quattro anticorpi diversi.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Se conservato in aliquote non diluite a 2-8 °C è stabile per sei mesi dalla data di ricevimento.
Si consiglia di conservare l'anticorpo al buio. Durante la spedizione, piccoli volumi di prodotto potrebbero finire nella guarnizione del contenitore. Per i prodotti con volumi pari o inferiori a 200 µL, si consiglia di picchiettare delicatamente il contenitore su una superficie dura o di centrifugarlo brevemente in una centrifuga da banco per recuperare il liquido dal tappo.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale, neuroni in coltura.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Anesthetics interfere with the polarization of developing cortical neurons.
Mintz, CD; Smith, SC; Barrett, KM; Benson, DL
Journal of Neurosurgical Anesthesiology null
Loïs S Miraucourt et al.
PloS one, 7(1), e29086-e29086 (2012-01-14)
The developing retinotectal system of the Xenopus laevis tadpole is a model of choice for studying visual experience-dependent circuit maturation in the intact animal. The neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) has been shown to play a critical role in the formation
Kunitoshi Chiba et al.
eLife, 4 (2015-07-22)
Mutations in the human telomerase reverse transcriptase (TERT) promoter are the most frequent non-coding mutations in cancer, but their molecular mechanism in tumorigenesis has not been established. We used genome editing of human pluripotent stem cells with physiological telomerase expression
Bonnie J Berry et al.
ACS chemical neuroscience, 9(7), 1693-1701 (2018-05-11)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by slow, progressive neurodegeneration leading to severe neurological impairment, but current drug development efforts are limited by the lack of robust, human-based disease models. Amyloid-β (Aβ) is known to play an integral role in AD
Letizia Ferroni et al.
International journal of molecular sciences, 16(3), 4666-4681 (2015-03-05)
Dental pulp tissue supports the vitality of the tooth, but it is particularly vulnerable to external insults, such as mechanical trauma, chemical irritation or microbial invasion, which can lead to tissue necrosis. In the present work, we present an endodontic