Vai a
AB5804
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
glial fibrillary acidic protein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 μL
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
566,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, bovine, canine, rat
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
479
566,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteina fibrillare acida della glia, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, bovine, canine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
50 kDa
La proteina fibrillare acida della glia è un filamento intermedio di classe III. La GFAP è il costituente principale dei filamenti intermedi negli astrociti e agisce come marcatore cellulospecifico che distingue tra astrociti differenziati e altre cellule della glia durante lo sviluppo del sistema nervoso centrale.
Immunogen
GFAP bovina purificata.
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica (paraffina):
immagini rappresentative ottenute con un precedente lotto.
una diluizione 1:501:1.000 di un precedente lotto è stata utilizzata in immunocitochimica.Immunoistochimica:
L′anticorpo anti proteina fibrillare acida della glia, clone GA5, è un anticorpo nei confronti della proteina fibrillare acida della glia da usare in IC, IH, IH(P) e WB con riferimenti bibliografici in più di 65 prodotti.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Biochem/physiol Actions
Proteina acida fibrillare della glia (GFAP).
Si prevede che l'anticorpo possa reagire con la maggior parte delle specie di mammifero e con molte altre specie. Reattività con altre specie non confermata.
Physical form
Non purificato
Siero di coniglio. Liquido Non contiene conservanti.
Preparation Note
Stabile per un anno dalla data di ricevimento se conservata a -20°C in aliquote non diluite.
Raccomandazioni per la manipolazione una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Analysis Note
Testato regolarmente in immunoistochimica su tessuto cerebrale.
Analisi immunoistochimica (paraffina):
GFAP (IHC2078) staining of Human Brain. Tessuto pretrattato con citrato, pH 6.0.
Human Brain
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB360MAB3402BG6171
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin
Gene Information
human ... GFAP(2670)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
Gene Information
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
pig ... GFAP(396562)
rat ... Gfap(24387)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using alcohol-fixed sections of rat brain/cerebellum., western blot: suitable
UniProt accession no.
Q28115
UniProt accession no.
P14136
UniProt accession no.
P14136
UniProt accession no.
P14136
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c