Documenti fondamentali
8.40119
Sigma-Aldrich
Span® 20
greener alternative
for synthesis
Sinonimo/i:
Span® 20, Sorbitan monolaurate, Sorbitan monododecanoate
Scegli un formato
100 ML
44,80 €
500 ML
72,90 €
44,80 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
44,80 €
500 ML
72,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
215-663-3
NACRES:
NA.22
44,80 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
33600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. ebollizione
>100 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point >149 °C
Densità
1.0 g/cm3 at 20 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18-/m1/s1
LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is 100% bio-based non-ionic surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
Applicazioni
Span® 20 for synthesis. CAS 1338-39-2, molar mass 346.47 g/mol.
Risultati analitici
Hydroxyl value: 330 - 358
Saponification value: 158 - 170
Acid value: ≤ 10
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Note legali
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 149 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Span&#174; 85 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.40124
Span® 85
Span&#174; 85
Sigma-Aldrich
S7135
Span® 85
TWEEN&#174; 60 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22186
TWEEN® 60
TWEEN&#174; 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
TWEEN&#174; 65
Sigma-Aldrich
P3190
TWEEN® 65