8.40123
Span® 80
for synthesis
Sinonimo/i:
Span® 80, Sorbitan monooleate, (Z)-Sorbitan mono-9-octadecenoate
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Tensione di vapore
<1.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
>39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. ebollizione
>100 °C
Temp. transizione
flash point >149 °C
Densità
1.0 g/cm3 at 20 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Saponification value: 145 - 160
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
WGK 1