S7010
Span® 60
Sinonimo/i:
Sorbitan stearate, Sorbitane monostearate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
PM
430.63 g/mol
Concentrazione
45-55% (GC)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24+/m0/s1
HVUMOYIDDBPOLL-XGKPLOKHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 1