Documenti fondamentali
1.41351
SAFC
Alcol poli(vinilico)
8-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, JPE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
Scegli un formato
1 KG
309,00 €
25 KG
Chiedi
309,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
309,00 €
25 KG
Chiedi
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CHOH-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111042
309,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
scales
Punto di fusione
160-240 °C
applicazioni
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product - formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Polyvinyl alcohol 8-88 is a synthetic, bio-compatible, toxicologically safe, and multi-compendial polymer. It is part of a portfolio spanning a wide range of pharmaceutical grade polyvinyl alcohols of different viscosities, hydrolysis grades and molecular weights and is well suited for a broad variety of pharmaceutical applications, including solid, liquid, and semi-solid formulations.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)