81382
Alcol poli(vinilico)
Mw ~27,000
Sinonimo/i:
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystals
Livello qualitativo
PM
Mw ~27,000
Grado di funzionalizzazione
98.0-98.8 mol% hydrolysis
~600 polymerization
Residuo alla calcinazione
≤0.5%
Viscosità
4-5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available