Documenti fondamentali
819110
SAFC
Bibrocathol
Produzione farmaceutica
Scegli un formato
10 KG
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci all’indirizzo +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 KG
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci all’indirizzo +39 02 38 59 40 13o
.
Grado
GMP
Livello qualitativo
Stato
powder
applicazioni
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Active pharmaceutical ingredient to prevent from eye inflammation, benefit is highly regulated and non antiobiotic api.
Confezionamento
8.19110.9010 // 10 KG // 60 Liter PE drum
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3