196894
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid, 4-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
219-220 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3