Documenti fondamentali
8.16018
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys
Scegli un formato
100 G
46,10 €
500 G
154,00 €
46,10 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
46,10 €
500 G
154,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
211-519-9
NACRES:
NA.22
46,10 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
262 °C
Solubilità
420 g/L
Densità
1.28 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
360 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +20.5 - +21.5 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1