Documenti fondamentali
1.05700
Millipore
L-Lysine monohydrochloride
for biochemistry
Sinonimo/i:
L-Lysine monohydrochloride, Lys
Scegli un formato
100 G
45,40 €
1 KG
205,00 €
10 KG
1.670,00 €
45,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
45,40 €
1 KG
205,00 €
10 KG
1.670,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
211-519-9
NACRES:
NA.21
45,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Potenza
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
262 °C
Densità
1.28 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
360 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +20.3 to +21.3
UV-Absorption(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.20
UV-Absorption(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.25
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.4 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Iron Standard for AAS TraceCERT&#174;, 1&#160;g/L Fe in nitric acid (nominal concentration)
Supelco
16596
Iron Standard for AAS
L-lisina &#8805;98% (TLC)
Sigma-Aldrich
L5501
L-lisina