Documenti
8.00421
Sigma-Aldrich
4-Aminophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
About This Item
Formula condensata:
4-(NH2)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-616-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 110 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>250 °C
Potenza
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
284 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
190 °C
Temp. transizione
flash point 195 °C
Solubilità
16 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<ul>
<li><strong><strong>Advances in photothermal and plasmonic catalysis:</strong></strong> 4-Aminophenol is commonly used as a vital chemical precursor in the manufacturing of preservatives, drugs, desiccants and photographic developers (Li et al., 2024).</li>
</ul>
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
3-Aminophenol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00420
3-Aminophenol
Acetaminofene British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP371
Acetaminofene
Acetaminofene BioXtra, &#8805;99.0%
Sigma-Aldrich
A7085
Acetaminofene
Acetaminofene European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0300000
Acetaminofene