Documenti fondamentali
W447704
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate
≥99%
Sinonimo/i:
Fructone, apple Ketal, 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester, Applinal, Ethyl 2-methyldioxolan-2-yl acetate, Jasmaprunat, NSC 6537
Scegli un formato
W447704-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
77,40 €
5 KG
187,00 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W447704-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
77,40 €
5 KG
187,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero FEMA:
4477
Beilstein:
130164
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥99%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; fruity; sweet
Stringa SMILE
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)