247006
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.02% insolubles
≤0.04% salicylic acid
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002%
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)