Documenti fondamentali
8.03600
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Scegli un formato
250 G
46,40 €
46,40 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
46,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6Br2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-030-9
NACRES:
NA.22
46,40 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
550 °C
Potenza
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
186.0-192.0 °C
Solubilità
1 g/L
Densità
1.00 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrN1C(C(=O)N(C1=O)Br)(C)C
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3