157902
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
98%
Sinonimo/i:
Dibromantin
Saggio
98%
Punto di fusione
197-199 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)N(Br)C(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges