220051
N-Iodosuccinimide
95%
Sinonimo/i:
1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione, NIS, succiniodimide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
202-206 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
IN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3