Documenti fondamentali
8.02506
Sigma-Aldrich
(+)-Cinchonine
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(+)-Cinchonine
Scegli un formato
25 G
73,60 €
100 G
203,00 €
73,60 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
73,60 €
100 G
203,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-234-6
NACRES:
NA.22
73,60 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.25 g/L in H2O, as aqueous solution)
Punto di fusione
258-264 °C
Solubilità
0.25 g/L
Densità bulk
130 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N21[C@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@@H](O)c3c4c(ncc3)cccc4
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=0.5 in methanol): +218.0 - +222.0 °
Identity (IR): passes test
Contains about 15 % Dihydrocinchonine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1