27370
Cinchonine
crystallized, ≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
NSC 6176
Saggio
≥98.0% (NT)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +225±5°, c = 0.5% in ethanol
Qualità
crystallized
Impurezze
~15% dihydrocinchonine (HPLC)
Punto di fusione
260-263 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2D6(1565)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?