Documenti fondamentali
8.00218
Sigma-Aldrich
(-)-Quinic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
Scegli un formato
50 G
121,00 €
121,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
121,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-072-8
NACRES:
NA.22
121,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
pH
2.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
162.5 °C
Solubilità
290 g/L (experimental)
Densità
1.64 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
670‑750 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC1(CC(C(C(C1)O)O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 165 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -44.0 - -42.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1