Documenti
8.24476
Sigma-Aldrich
(-)-Shikimic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
(-)-Shikimic acid, (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-334-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
190 °C
Densità
1.52 g/cm3 at 27.2 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)
JXOHGGNKMLTUBP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -185.0 - -175.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3