Documenti fondamentali
8.02304
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(-)-Quinine, 6-Methoxy-α-(5-vinyl-2-quinuclidinyl)-4-quinolinemethanol
Scegli un formato
25 G
76,50 €
76,50 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
76,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
205-003-2
NACRES:
NA.22
76,50 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
Punto di fusione
174-178 °C (decomposition)
Solubilità
0.5 g/L
Densità bulk
110‑140 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in H₂SO₄ 0.1 mol/l): -285.0 - -275.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Quinidine crystallized, ≥98.0% (dried material, NT)
Sigma-Aldrich
22600
Quinidine
Hydroquinine 98%
Sigma-Aldrich
337714
Hydroquinine
vibrant-m
Q0200000
Quinine sulfate
Quinine sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1597005
Quinine sulfate