Documenti fondamentali
8.01678
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Bis(2-chloroethyl) ether, 2,2′-Dichlorodiethyl ether, ß,ß′-Dichloroethyl ether
About This Item
Formula condensata:
(ClCH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
203-870-1
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
1.07 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
365 °C
Limite di esplosione
0.8 % (v/v)
P. ebollizione
177-178 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-51.9 °C
Temp. transizione
flash point 55 °C
Densità
1.22 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.219
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55.0 °C - closed cup