Documenti
8.00458
Sigma-Aldrich
p-Anisidine
for synthesis
Sinonimo/i:
p-Anisidine, 4-Methoxyaniline, 4-Aminoanisole, 4-Aminophenyl methyl ether
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3O)C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-254-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.02 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
450 °C
pH
7.7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Punto di fusione
55-58 °C
Temp. transizione
flash point 122 °C
Solubilità
21 g/L
Densità
1.06 g/cm3 at 63 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Interfacing poly(p-anisidine) with photosystem I: This study details the integration of poly(p-anisidine) with photosystem I to develop photoactive composite films, highlighting a novel approach to enhance the functionality of biomaterials in energy conversion systems (Nabhan et al., 2024).
  • Quality assessment in food processing: Although focused on the drying processes of olive pomace, this research contributes to understanding quality management in food oils, which can be indirectly related to chemical studies like those involving p-Anisidine in quality control scenarios (Turan et al., 2023).
  • Electroactive material for solar cells: Research on N,N-Bis(9-methyl-3-carbazolyl)-4-anisidine demonstrates its potential as an electroactive material in perovskite solar cells, offering insights into the use of anisidine derivatives in advanced energy materials applications (Keruckas et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
122 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)