241628
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
97%
Sinonimo/i:
Dichlorotriethylene dioxide, Tri(ethylene glycol) dichloride, ‘Triglycol dichloride’
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
235 °C (lit.)
Densità
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
ClCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?