Documenti
8.20159
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(ClCH2CH2)2NH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
212-479-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
1150 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
212-215 °C (decomposition)
Solubilità
>100 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 210 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No information available.
Punto d’infiammabilità (°C)
No information available.