Documenti fondamentali
8.00735
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Pyridinecarboxylic acid, Picolinic acid
About This Item
Formula condensata:
2-(HOOC)C5H4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-719-7
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
pH
3.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
134-137 °C
Temp. transizione
flash point 139 °C
Solubilità
887 g/L
Densità bulk
500‑700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 139 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2